Learn More
Sable, lavé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15477837
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
5000g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15477837 1000 g 1000g
15487837 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15477837 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H37933.0B
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 14808-60-7 | O2Si | 60.08 g/mol
Le sable, lavé, est utilisé dans l’extraction de l’ADN et de l’ARN en raison de sa capacité à se lier aux acides nucléiques en présence de chaotropes. Il peut être utilisé comme couche isolante au-dessus du silicium dans la fabrication de l’électrode d’or, utilisée pour la détection ampérométrique par injection de flux d’agents neurotoxiques organophosphorés (OP).
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sable, lavé, est utilisé dans l’extraction de l’ADN et de l’ARN en raison de sa capacité à se lier aux acides nucléiques en présence de chaotropes. Il peut être utilisé comme couche isolante au-dessus du silicium dans la fabrication de l’électrode d’or, utilisée pour la détection ampérométrique par injection de flux d’agents neurotoxiques organophosphorés (OP).
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14808-60-7
Formule moléculaire O2Si
Poids moléculaire (g/mol) 60.08
Numéro MDL MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733
Clé InChI VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
CID PubChem 24261
ChEBI CHEBI:30563
Nom IUPAC dioxosilane
SMILES O=[Si]=O
Spécification
Point d’ébullition 2230°C
Nom chimique ou matériau Sand
Point de fusion 1710°C
Note relative au nom Washed
Couleur Crème marron
Forme physique Granulés
Quantité 1000 g
Odeur Odorless
Formule linéaire SiO2
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 60.08