Learn More
Saint Gobain Life Sciences™ Sani-Tech™ STHT™-R Braid-reinforced Silicone Tubing
Code produit. 17953561
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
3 mm
9,5 mm
12,7 mm
15,9 mm
19,1 mm
25,4 mm
Flexibility:
Rayon de courbure de 102 mm
Rayon de courbure de 152 mm
Rayon de courbure de 25 mm
Rayon de courbure de 50 mm
Rayon de courbure de 76 mm
Pression maximale:
105 psi
113,2 psi
125 psi
175 psi
180 psi
75 psi
Épaisseur (métrique):
3,2 mm
4,7 mm
Conditionnement:
7.50m
Code produit. 17953561
Marque: Saint Gobain Life Sciences™ STHTR1000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
This braid-reinforced, platinum-cured silicone hose is an ultra-flexible, high-purity hose that was developed for higher-pressure applications.
  • Manufactured with Sani-Tech™ 65 custom-brand silicone resin
  • Resists temperature extremes, ozone, radiation, moisture, compression sets, weathering, and chemical attack
  • Imparts no taste or odors to fluids transported within it
  • Withstands repeated autoclaving and sterilization
  • Resists the adherence of blood products and other sanitary fluids
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (impériale) interne 1 in.
Diamètre (métrique) interne 25,4 mm
Matériau Silicone
Diamètre (impériale) externe 1.374 in.
Diamètre (métrique) externe 34.9 mm
Longueur totale (impériale) 24.6 in.
Longueur totale (métrique) 7.5 m
Épaisseur (impériale) 0.185 in.
Épaisseur (métrique) 4,7 mm
À utiliser avec Pharmaceutical Silicone Tubing
Propriétés de résistance 326 lbf/in.
Couleur Clear
Dureté 65 (Shore A)
Flexibility Rayon de courbure de 152 mm
Pression maximale 75 psi
Max. Operating Temperature (English) 500°F
Max. Operating Temperature (Metric) 260°C
Type de produit Tubing
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.