Learn More
Saint Gobain Life Sciences™ Sani-Tech™ STHT™-R Braid-reinforced Silicone Tubing
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
3 mm
9,5 mm
12,7 mm
15,9 mm
19,1 mm
25,4 mm
Flexibility:
Rayon de courbure de 102 mm
Rayon de courbure de 152 mm
Rayon de courbure de 25 mm
Rayon de courbure de 50 mm
Rayon de courbure de 76 mm
Pression maximale:
105 psi
113,2 psi
125 psi
175 psi
180 psi
75 psi
Épaisseur (métrique):
3,2 mm
4,7 mm
Conditionnement:
7.50m
Beskrivning
- Manufactured with Sani-Tech™ 65 custom-brand silicone resin
- Resists temperature extremes, ozone, radiation, moisture, compression sets, weathering, and chemical attack
- Imparts no taste or odors to fluids transported within it
- Withstands repeated autoclaving and sterilization
- Resists the adherence of blood products and other sanitary fluids
Specifikationer
Specifikationer
| Autoclavable | Autoclavable |
| Diamètre (impériale) interne | 1 in. |
| Diamètre (métrique) interne | 25,4 mm |
| Matériau | Silicone |
| Diamètre (impériale) externe | 1.374 in. |
| Diamètre (métrique) externe | 34.9 mm |
| Longueur totale (impériale) | 24.6 in. |
| Longueur totale (métrique) | 7.5 m |
| Épaisseur (impériale) | 0.185 in. |
| Épaisseur (métrique) | 4,7 mm |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering