Learn More
Notrax Tapis d’entrée de désinfection bain-pied Sani-Trax™, noir
Click to view available options
Dimensions (L x l):
24 x 18 cm
80 x 60 cm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Ce tapis nettoie et assainit les chaussures, recommandé pour les accès aux aires de transformation des aliments
- Des milliers de doigts flexibles offrent un brossage automatique qui déloge les contaminants des chaussures
- Les pointes de caoutchouc cèdent sous la pression des pas pour immerger les semelles dans une solution désinfectante, une double action qui empêche la contamination d’atteindre les zones de transformation des aliments
- La taille du tapis convient à la plupart des portes
- Les ventouses sur le dessous du tapis empêchent tout glissement
Spécification
Spécification
| Dimensions (L x l) | 24 x 18 cm |
| Couleur | Noir |
| Longueur (impériale) | 9,4 in |
| Longueur (métrique) | 24 cm |
| Matériau | Caoutchouc naturel |
| Type | Tapis industriel et commercial |
| Largeur (métrique) | 18 cm |