Learn More
Masterflex™ Pince sanitaire sur raccords d’adaptateur droit pour raccords cannelés
Click to view available options
Comprend:
Mini Tri-Clamp
Tri-Clamp 1,5 po
Conditionnement:
6 pièces
Description
- Idéal pour les applications polyvalentes et à usage unique, pour connecter la tubulure au reste du système
- Déterminez le type de connecteur requis pour votre application en contactant l’assistance technique gratuite*
- Leader du marché mondial dans un éventail de matériaux pour une compatibilité chimique optimale
- Solutions de configuration personnalisées à usage unique pour minimiser les temps d'arrêt
- Approbations réglementaires correspondant à votre application unique
- Répondent aux exigences de la norme USP de classe VI, FDA, REACH et California Proposition 65
- Les finitions de surface de 15 micron minimisent l’adhérence ou le piégeage
- Conditionnés selon des tolérances strictes dans des conditions de salle blanche ISO de classe 7
- Compatibles avec d’autres raccords Tri-Clamp™
- Les raccords cannelés sanitaires Tri-Clamp sont parfaits pour une utilisation dans les industries biopharmaceutiques, alimentaires et de boissons, jetables et à usage unique.
- Les raccords sont fabriqués en polypropylène (PP) exempt de phthalates et d’ingrédients dérivés d’animaux
- Ils ont une excellente résistance chimique et peuvent être stérilisés par irradiation aux rayons gamma, par l’oxyde d’éthylène, par faisceau électronique ou par autoclave
Spécification
Spécification
| Matériau | Polypropylène |
| Quantité d’emballage | 6 |
| Tuyau cannelé | 1/4 in. |
| Comprend | Mini Tri-Clamp |
| Type de produit | Adaptateur sanitaire cannelé |