Learn More
Cole-Parmer Sanitary Clamps, 304 Stainless Steel
Code produit. 30053587 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Comprend:
Taille : 0,5 à 0,75 po
Taille : 1 à 1,5 po
Taille : 2,5 po
Taille : 2 po
Taille : 3 po
Taille : 4 po
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 30053587
Marque: Cole-Parmer 5011842
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Great for food, beverage, and dairy applications—fittings comply with FDA and 3A standards.
Ideal for general-purpose, food, beverage, and pharmaceutical applications. Free technical application support available to assist with tubing selection. 304 stainless steel (SS) offers good chemical resistance
Especificaciones
Certifications/Conformité 3 A;FDA
Port de sortie Sanitary Clamp
Comprend Taille : 0,5 à 0,75 po
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado