Learn More
Cole-Parmer Sanitary Clamps, GL Nylon
Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Comprend:
0,75 po Taille de la pince sanitaire
1,5 po Taille de la pince sanitaire
2 po Taille de la pince sanitaire
3 po Taille de la pince sanitaire
4 po Taille de la pince sanitaire
Dimensione della confezione:
1 pièce
Descrizione
Meet US and EU standards for use in pharmaceutical process applications. ASME-BPE, FDA, and USP Class VI compliant. Lightweight and reusable. Rust and corrosion resistant. Compatible with Tri-Clamp™ fittings. Sterilize by autoclave or gamma irradiation. Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications to connect tubing with the rest of your system. Free technical application support available to determine which connector type is needed for your application
Specifica
Specifica
| Certifications/Conformité | ADCF;FDA;RoHS;USP |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | -40°F |
| Quantité d’emballage | 100/Pk. |
| Méthode de stérilisation | Autoclave, gamma irradiation |
| Comprend | 3 po Taille de la pince sanitaire |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto