Learn More
Adolf Wolf Autoclave SANOclav™ La-MCS
Code produit. p-8373011
Encompass
Click to view available options
max. (métrique):
140°C
Pression de fonctionnement:
3 bars max.
Code produit. 10222361
Marque: Adolf Wolf 01001
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Pour la stérilisation à la vapeur dense et à l’eau. L’autoclave Adolf Wold SANOclav™ SANOclav La-MCS est équipé d’une soupape de sécurité, d’une protection contre la surchauffe, d’une soupape de sortie de la vapeur, d’un manomètre et d’un régulateur à microprocesseur.
  • Volume de la chambre de pression : 20 litres
  • Couvercle et chambre en acier inox
  • Équipé d’une soupape de sécurité, d’une protection contre la surchauffe, d’une soupape de sortie de la vapeur, d’un manomètre et d’un régulateur à microprocesseur
  • Chauffage électrique 230 volts / 1500 watts
Options : Doit être installé sur place
  • Raccordement à un PC : connexion USB avec programme d’enregistrement de l’heure et de la température sur un ordinateur personnel externe
  • Capteur de liquide : Capteur flexible PT 100 pour liquides (lorsque le capteur de liquide est activé, une température de préchauffage et de post-chauffage de 60°C est maintenue
  • Verrou de sécurité : l’autoclave se verrouille à des températures supérieures à 97°C ou supérieures à 80°C avec des liquides (uniquement pour le type La-MCS-203 / 204 / VA)
  • Système de filtres : pour filtrer la vapeur
Spécification
Type de contrôleur Microprocesseur
Description Stérilisateur autoclave de paillasse avec verrou de sécurité
Capacité (métrique) 20 L
Profondeur (métrique) de la chambre 360 mm
Hauteur (métrique) extérieure 530 mm
Longueur (métrique) 390 mm
Modèle La-MCS-203
Type de produit Autoclave de paillasse
max. (métrique) 140°C
Poids (métrique) 27 kg
Alimentation électrique 230 V / 1500 W
Caractéristiques Soupape de sécurité, protection contre la surchauffe, sortie de la vapeur, manomètre, régulateur à microprocesseur
Hauteur (métrique) intérieure 400 mm
Pression de fonctionnement 3 bars max.
Quantité 1 de chaque
Méthode de stérilisation Vapeur
Puissance 1500 W
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.