Learn More
Santonin, Mikromol™
Code produit 17931366
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17931366 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17931366 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM2553.00
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Santonin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau alpha-Santonin
CAS 481-06-1
Noms d’analytes ou de composants alpha-Santonin
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C15 H18 O3
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme (3S,3aS,5aS,9bS)-3a,5,5a,9b-tetrahydro-3,5a,9-trimethylnaphtho[1,2-b]furan-2,8(3H,4H)-dione, (-)-Santonin, NSC 4900, Santonin, Semenen, alpha-Santonin, (11S)-6alpha-hydroxy-3-oxo-eudesma-1,4-dien-12-oic acid gamma-lactone, [3S-(3alpha,3aalpha,5abeta,9bbeta)]-3a,5,5a,9b-tetrahydro-3,5a,9-trimethylnaphtho[1,2-b]furan-2,8(3H,4H)-dione, (-)-alpha-Santonin, 1,2,3,4,4a,7-Hexahydro-1-hydroxy-alpha,4a,8-trimethyl-7-oxo-2-naphthaleneacetic acid gamma-lactone
Formule InChI InChI=1S/C15H18O3/c1-8-10-4-6-15(3)7-5-11(16)9(2)12(15)13(10)18-14(8)17/h5,7-8,10,13H,4,6H2,1-3H3/t8-,10-,13-,15-/m0/s1
SMILES C[C@H]1[C@@H]2CC[C@@]3(C)C=CC(=O)C(=C3[C@H]2OC1=O)C
Nom IUPAC (3S,3aS,5aS,9bS)-3,5a,9-triméthyl-3a,4,5,9b-tétrahydro-3H-benzo[g][1]benzofuran-2,8-dione
Poids moléculaire (g/mol) 246.3
Quantité 100 mg
Poids de la formule 246,1256 g/mol
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.