Learn More
Fisherbrand™ Tubulure en santoprène pour pompe
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
1,6 mm
3,2 mm
4,8 mm
6,4 mm
8 mm
9,6 mm
Épaisseur (métrique):
1,6 mm
2,4 mm
Conditionnement:
15m
Description
- Peut supporter plus de cent cycles d’autoclavage à la vapeur à 134°C
- Peut supporter cinq cycles de stérilisation standard en hôpital à l’aide d’oxyde d’éthylène, sans effets physiques ou chimiques importants
- Peut être stérilisée par rayonnement ionisant de haute énergie
- Stérilisée à des niveaux d’irradiation normaux, 2 Mrad à 3 Mrad
- Peut être utilisée en remplacement de matériaux de pompe traditionnels tels que le néoprène, le butyle et le silicone
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Classe 6 |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Diamètre (métrique) interne | 4,8 mm |
| Matériau | Santoprène |
| Longueur totale (métrique) | 1500 cm |
| Épaisseur (métrique) | 2,4 mm |
| À utiliser avec | Pompe péristaltique |
| Quantité d’emballage | 1 unité |
| Type de produit | Tube de pompe |