Learn More
Greiner Bio-One Tubes PCR en saphir avec bouchon plat dépoli fixé
Click to view available options
Couleur:
Assorties
Naturel
Volume (métrique):
0,2 ml
0,5 ml
0,5 ml
Conditionnement:
1000 pièces
10000 pièces
Description
- Paroi fine pour le transfert de chaleur pendant l’amplification
- Exempt de DNase, de RNase, d’ADN humain, d’endotoxines et d’inhibiteurs de PCR
- Emballage étiqueté avec des symboles de produit pour l’entreposage
- Utilisé pour la manipulation des échantillons
Spécification
Spécification
| Couleur | Naturel |
| Volume (métrique) | 0,2 ml |
| Stérilité | Non stérile |
| Matériau | Polypropylène |
| Type de bouchon | Plat |