Learn More
Greiner Bio-One Cône de pipette Sapphire, stérile
Click to view available options
Volume (métrique):
10 μl
200 μl
1000 μl
Graduations:
0,5, 2, 10 μl
10, 50, 100 μl
200, 500, 1000 μl
Longueur (métrique):
31 mm
51 mm
82 mm
Longueur (impériale):
1,22 in
2,01 in
3,23 in
Conditionnement:
960 pièces
Description
- Conviennent à toutes les pipettes courantes, y compris les pipettes multicanaux
- Exempts de DNase/RNase/ADNh/inhibiteurs de PCR/pyrogènes (endotoxines) détectables
- Non cyctotoxiques
- Précision conforme à la norme ISO 8655
- En PP vierge hautement transparent
- Graduations faciles à lire pour vérifier rapidement le volume
- Traçabilité totale
- Fabriqués dans l’UE (Autriche) et testés conformément aux normes internationales
Spécification
Spécification
| Volume (métrique) | 10 μl |
| Filtré | Sans filtre |
| Stérilité | Stérile |
| Couleur | Transparent |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Modèle | Étalon |
| Longueur (impériale) | 1,22 in |
| Longueur (métrique) | 31 mm |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 ; ISO 8655-6 ; ISO 10993-5, ISO 11137 |
| Déclaration de pureté | Exempts de DNase/RNase/ADNh/inhibiteurs de PCR/pyrogènes (endotoxines) ; non cytotoxiques |
| Afficher plus |