Learn More
Greiner Bio-One Cône de pipette Sapphire, stérile
Code produit. 17595965
Click to view available options
Volume (métrique):
10 μl
200 μl
1000 μl
Graduations:
0,5, 2, 10 μl
10, 50, 100 μl
200, 500, 1000 μl
Longueur (métrique):
31 mm
51 mm
82 mm
Longueur (impériale):
1,22 in
2,01 in
3,23 in
Conditionnement:
960 pièces
Code produit. 17595965
Marque: Greiner Bio-One 775355
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Cônes de pipette Greiner Bio-One Sapphire - Conviennent à toutes les pipettes, exempts de DNase/RNase/ADNh/inhibiteurs de PCR/pyrogènes (endotoxines) détectables et non cytotoxiques.
  • Conviennent à toutes les pipettes courantes, y compris les pipettes multicanaux
  • Exempts de DNase/RNase/ADNh/inhibiteurs de PCR/pyrogènes (endotoxines) détectables
  • Non cyctotoxiques
  • Précision conforme à la norme ISO 8655
  • En PP vierge hautement transparent
  • Graduations faciles à lire pour vérifier rapidement le volume
  • Traçabilité totale
  • Fabriqués dans l’UE (Autriche) et testés conformément aux normes internationales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 200 μl
Filtré Sans filtre
Stérilité Stérile
Couleur Transparent
Autoclavable Autoclavable
Modèle Étalon
Longueur (impériale) 2,01 in
Longueur (métrique) 51 mm
Certifications/Conformité ISO 9001 ; ISO 8655-6 ; ISO 10993-5, ISO 11137
Déclaration de pureté Exempts de DNase/RNase/ADNh/inhibiteurs de PCR/pyrogènes (endotoxines) ; non cytotoxiques
À utiliser avec (application) Distribution manuelle de liquides
Format Recharge
Quantité 4800 Paquets
Code couleur Jaune
Jetable Usage unique
À utiliser avec (équipement) Socorex, Brand, Gilson Pipetmax, Eppendorf Reference, Eppendorf Research
Graduée Oui
Gamme de produits Saphir
Matériau Polypropylène
Graduations 10, 50, 100 μl