missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SAR125844, MedChemExpress

Code produit. 16469597
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16469597

Marque: Medchem Express HY16446

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress SAR125844 is a potent, highly selective, reversible and ATP-competitive MET receptor tyrosine kinase (RTK) inhibitor, with an IC50 of 4.2 nM. Shows inhibition of MET autophosphorylation in cell-based assays.

SAR125844 is a potent, highly selective, reversible and ATP-competitive MET receptor tyrosine kinase (RTK) inhibitor, with an IC50 of 4.2 nM. Shows inhibition of MET autophosphorylation in cell-based assays.

Spécification

Nom chimique ou matériau SAR125844
CAS 1116743-46-4
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C25H23FN8O2S2
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 45 mg/mL (81.72 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NCCN1CCOCC1)NC2=NC3=CC=C(SC4=NN=C5C=CC(C6=CC=C(F)C=C6)=NN54)C=C3S2
Poids moléculaire (g/mol) 550.63
Poids de la formule 550.63
Pourcentage de pureté 98.11%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis