Description
Honeywell Fluka™ offre une gamme étendue de matériaux de référence organiques et de matériaux de référence certifiés inorganiques de haute qualité.
- Produit conformément à la norme ISO 9001
- Convient à un large éventail d’industries et d’applications
- Certificat d’analyse détaillé inclus dans chaque expédition
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sarafloxacin-hydrochloride hydrate |
| CAS | 91296-87-6 |
| % max. CAS | ≤ 100% |
| Point d’éclair | >110°C |
| Couleur | Blanc |
| Point de fusion | 200°C |
| Synonyme | 6-Fluoro-1-(4-fluorophenyl)-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-3-quinolinecarboxylic acid hydrochloride hydrate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 421.83 g/mol |
| Quantité | 100 mg |