Learn More
Chlorhydrate de sarafloxacine, LoGiCal
Code produit 30459985
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30459985 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30459985 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR3452.00
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sarafloxacin hydrochloride
CAS 91296-87-6
Noms d’analytes ou de composants Sarafloxacin hydrochloride
Conditions d’expédition Ice pack (-20°C)
Formule moléculaire C20 H17 F2 N3 O3 . Cl H
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 6-Fluoro-1-(4-fluorophenyl)-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-3-quinolinecarboxylic acid hydrochloride (1:1), 3-Quinolinecarboxylic acid, 6-fluoro-1-(4-fluorophenyl)-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-, monohydrochloride (9CI), Sarafin, Sarafloxacin hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C20H17F2N3O3.ClH/c21-12-1-3-13(4-2-12)25-11-15(20(27)28)19(26)14-9-16(22)18(10-17(14)25)24-7-5-23-6-8-24;/h1-4,9-11,23H,5-8H2,(H,27,28);1H
Type de solution Neat
SMILES Cl.OC(=O)C1=CN(c2ccc(F)cc2)c3cc(N4CCNCC4)c(F)cc3C1=O
Nom IUPAC acide 6-fluoro-1-(4-fluorophényl)-4-oxo-7-pipérazin-1-ylquinoléine-3-carboxylique;chlorhydrate
Industry Type Clinical Testing
Poids moléculaire (g/mol) 421.82
Quantité 10 mg
Poids de la formule 421.1005 g/mol