Learn More
Chlorhydrate de sarafloxacine, Mikromol™
Description
Chlorhydrate de sarafloxacine
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sarafloxacin hydrochloride |
| CAS | 91296-87-6 |
| Noms d’analytes ou de composants | Sarafloxacin hydrochloride |
| Conditions d’expédition | Ice pack (-20°C) |
| Formule moléculaire | C20 H17 F2 N3 O3 . Cl H |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | 6-Fluoro-1-(4-fluorophenyl)-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-3-quinolinecarboxylic acid hydrochloride (1:1), 3-Quinolinecarboxylic acid, 6-fluoro-1-(4-fluorophenyl)-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-, monohydrochloride (9CI), Sarafin, Sarafloxacin hydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C20H17F2N3O3.ClH/c21-12-1-3-13(4-2-12)25-11-15(20(27)28)19(26)14-9-16(22)18(10-17(14)25)24-7-5-23-6-8-24;/h1-4,9-11,23H,5-8H2,(H,27,28);1H |
| SMILES | Cl.OC(=O)C1=CN(c2ccc(F)cc2)c3cc(N4CCNCC4)c(F)cc3C1=O |
| Nom IUPAC | ácido 6-fluoro-1-(4-fluorofenil)-4-oxo-7-piperazin-1-ilquinolin-3-carboxílico; clorhidrato |
| Afficher plus |