Learn More
Ester méthylique de sarcosine, chlorhydrate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10346744 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
250g
50g
Code produit. 10346744
Marque: Thermo Scientific Acros 397500500
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 13515-93-0 | C4H10ClNO2 | 139.58 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13515-93-0
Formule moléculaire C4H10ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 139.58
Numéro MDL MFCD00038876
Clé InChI HQZMRJBVCVYVQA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sarcosine methyl ester hydrochloride, methyl 2-methylamino acetate hydrochloride, h-sar-ome.hcl, glycine, n-methyl-, methyl ester, hydrochloride, unii-ypw7yyp04f, ypw7yyp04f, sarcosine methyl ester hcl, methyl n-methylaminoacetate hydrochloride, glycine, n-methyl-, methyl ester, hydrochloride 1:1, sar-ome hcl
CID PubChem 83544
Nom IUPAC hydrogen methyl 2-(methylamino)acetate chloride
SMILES [H+].[Cl-].CNCC(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Sarcosine methyl ester, hydrochloride
Point de fusion 110.0°C to 125.0°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 50 g
Poids de la formule 139.58
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sarcosine methyl ester, hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.