Learn More
Chlorhydrate d’ester de tert-butyle de sarcosine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15439728
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 15439728
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H63176.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 5616-81-9 | C7H16ClNO2 | 181.66 g/mol
Sarcosine tert-butyl ester hydrochloride, is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorhydrate d’ester de tert-butyle de sarcosine est une matière première et un intermédiaire important utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Soluble dans le méthanol (0,3 gramme en 2 ml de MeOH).
Remarques
Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5616-81-9
Formule moléculaire C7H16ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 181.66
Numéro MDL MFCD00080936
Clé InChI RNLQHMIDSCYLAK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme h-sar-otbu.hcl, tert-butyl 2-methylamino acetate hydrochloride, sarcosine tert-butyl ester hydrochloride, tert-butyl sarcosinate hydrochloride, tert-butylsarcosinate hydrochloride, h-sar-otbuhcl, sarcosine t-butyl ester hydrochloride, n-methylglycine t-butyl ester hydrochloride, glycine, n-methyl-, 1,1-dimethylethyl ester, hydrochloride, h-sar-otbu hcl
CID PubChem 11252350
Nom IUPAC 2-(Méthylamino)acétate de tert-butyle ; chlorhydrate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CNC.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Sarcosine tert-butyl ester hydrochloride
Point de fusion 137°C to 141°C
Couleur Blanc
Formule linéaire CH3NHCH2CO2C(CH3)3·HCl
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Soluble in methanol (0.3 gram in 2 mL MeOH).
Poids de la formule 181.66
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre