Learn More
Saroglitazar Magnesium, MedChemExpress
Code produit. 16497968
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Code produit. 16497968
Marque: Medchem Express HY19937A
MedChemExpress Saroglitazar magnesium is a novel peroxisome proliferator-activated receptor (PPAR) agonist with predominant PPARα and moderate PPARγ activity with EC50 values of 0.65 pM and 3 nM in HepG2 cells, respectively.
Saroglitazar magnesium is a novel peroxisome proliferator-activated receptor (PPAR) agonist with predominant PPARα and moderate PPARγ activity with EC50 values of 0.65 pM and 3 nM in HepG2 cells, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau Saroglitazar Magnesium
Forme physique Solid
CAS 1639792-20-3
Couleur Jaune clair
Quantité 10 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C50H56MgN2O8S2
À utiliser avec (application) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Informations sur la solubilité DMSO : 125 mg/mL (138.67 mM; Need ultrasonic)
SMILES CCO([Mg+2]1(O(CC)[C@H](C([O-]1)=O)CC2=CC=C(OCCN3C(C)=CC=C3C4=CC=C(SC)C=C4)C=C2)[O-]C5=O)[C@H]5CC6=CC=C(OCCN7C(C)=CC=C7C8=CC=C(SC)C=C8)C=C6
Poids moléculaire (g/mol) 901.42
Poids de la formule 901.42
Pourcentage de pureté 98.03%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.