Learn More
Sartorius Papiers filtres qualitatifs de grade 292 a
Ces papiers filtres sont particulièrement adaptés aux analyses qualitatives exigeant une faible teneur en cendres.
Marque: Sartorius FT-3-215-110
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
- Linters de coton pur ou linters de coton avec pâte raffinée
- Aucun additif, tels que les agents de résistance à l’état humide
Spécification
Disque | |
97 s | |
100 / boîte | |
110 mm |
4 à 7 μm | |
292 a | |
0,19 mm |