Learn More
Sartorius Papiers filtres quantitatifs de qualité 388
Ces papiers filtres sont utilisés pour les analyses quantitatives et gravimétriques ainsi que pour la filtration sous vide et sous pression. Ils sont fabriqués à partir de linters de coton 100 % avec une teneur en α-cellulose de > 98 % et sont lavés à l’acide pour rendre les papiers sans cendres et atteindre une grande pureté.
Marque:  Sartorius FT-3-101-240
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 10046261
  • 162.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 04-07-2023
Description
Papiers filtres quantitatifs de grade 388
  • Sans cendres (teneur en cendres ≤ 0,01 % conformément à la norme DIN 540370)
  • Résistants à l’humidité
  • Boîte à code couleur pour faciliter la sélection
Spécification
Spécification
Noir
10 à 15 μm
388
0,21 mm
Disque
10 s
100 / boîte
240 mm