Learn More
Sartorius Accessoires pour la filtration sur membrane Biosart™ 100
Code produit. 11765545 Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Type:
Adaptateur
Matériau:
Acier inoxydable
Copolymère ABS
Silicone
À utiliser avec (application):
Convient aux moniteurs Biosart 100 sur les collecteurs Combisart 16844, 16842 et 16843
Permet d’installer le moniteur Biosart 100 sur une base 16840 ou 16841
Pour faciliter le transfert de la membrane sur la gélose
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11765545
Marque: Sartorius 16417
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La filtration sur membrane Biosart™ 100 est spécialement conçue pour le test microbiologique des produits pharmaceutiques, alimentaires, de l’eau et d’autres liquides.
Descriptions des accessoires
Adaptateur, copolymère ABS - 14-555-780
  • Élévateur de membrane Biosart 100
  • Pour faciliter le transfert de la membrane sur la gélose
Adaptateur, polypropylène - 14-555-779
  • Adaptateur Biosart 100
  • Permet d’installer le moniteur Biosart 100 sur des supports de 50 mm
Adaptateur, silicone - 14-555-778
  • Adaptateur Biosart 100
  • Joint en silicone et fritté en acier inox fritté de 50 mm
  • Permet d’installer le moniteur Biosart 100 sur une base 16840 ou 16841
Adaptateur, acier inoxydable - 14-555-781
  • Adaptateur Biosart 100 pour différents types d’entonnoirs
  • Convient aux moniteurs Biosart 100 sur les collecteurs Combisart™ 16844, 16842 et 16843
Bouchon, silicone - 14-555-817
  • Butée de rechange pour 16385
  • Le modèle 16385 permet d’adapter les moniteurs Biosart 100 sur le collecteur Combisart
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Jetable Réutilisable
À utiliser avec (équipement) Sartorius Biosart 100
Matériau Copolymère ABS
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Pour faciliter le transfert de la membrane sur la gélose
Type Adaptateur