Learn More
Sartorius Plaques gélosées BACTair™, Sabaroud dextrose S
Tous les produits Sartorius ProduitsDescription
Ce système d’échantillonnage des micro-organismes en suspension dans l’air permet l’impaction sur les plaques de milieux de culture, où les plaques fonctionnent directement comme têtes de prélèvement. Cela signifie que les propriétés de la collection sont intégrées directement dans les plaques de culture. Les plaques de tamis en métal ou les têtes de prélèvement en métal avec fentes, qui doivent être stérilisées régulièrement pour les échantillonnages de routine, sont éliminées. Désormais, les tamis ou fentes non stériles sont devenus une chose du passé. La géométrie de la plaque de milieu de culture et les 400 trous de la plaque de tamis offrent une efficacité d’échantillonnage exceptionnelle, Ce qui est généralement supérieur à celui des autres échantillonneurs d’impaction. Cette nouvelle méthode utilise l’échantillonneur d’air AirPort MD8 pour pomper le flux d’air. Les BACTaires™ sont prêts à se connecter à l’AirPort MD8
- Conditionnement individuel stérile
- Tamis jetable intégré
- Pré-rempli de milieu gélosé
- Échantillons de 1 m3 en 8 minutes
- Géométrie optimisée
Géométrie optimisée
Le nombre de trous d’impaction et leur position optimale par rapport à la zone d’échantillonnage sont la clé de résultats fiables.
Étude de comparaison des récupérations
BACTair™ montre la récupération la plus élevée des bactéries grâce à une géométrie optimisée et une conception jetable complète. Les aérosols de trois suspensions de bactéries différentes sont libérés dans un canal d’échantillonnage dans des conditions définies. À la fin du canal, les aérosols sont échantillonnés à l’aide de quatre méthodes de surveillance de l’air différentes. Comme méthode de référence, deux systèmes d’impacteur parallèles ont été utilisés (100 % de récupération).
Facteurs de correction
BACTair™ fournit400 des trous d’impaction d’air. Un facteur de correction n’est pertinent qu’avec des comptages CFU très élevés. La récupération des unités formant des colonies dépend du nombre de trous dans la plaque de tamis sur lesquels l’air est affecté. Plus le nombre de trous est faible, plus le risque est élevé que plus d’un micro-organisme passe dans un seul trou (chevauchement de colonies).
Effets d’évaporation
En raison de sa conception optimale, BACTair™ montre les effets de dessiccation les plus faibles et permet aux micro-organismes viables de croître dans des conditions optimales.Pendant la période d’échantillonnage, les milieux de gélose peuvent sécher, inhibant ainsi la croissance des micro-organismes collectés. Le poids de plusieurs BACTair™ a été mesuré avant et après l’échantillonnage et comparé à d’autres plaques ou bandes de gélose à impact.
Spécification
Spécification
| Origine de la fabrication | États-Unis |
| Type de milieu | Gélose de Sabouraud |
| Stérilité | Stérile |
| Classe d’organisme cible | Yeast, Molds |
| Type de test | Environmental Test |
| À utiliser avec (équipement) | Échantillonneur d’air portatif AirPort MD8 |
| Comprend | Tamis jetable intégré |
| Type d’emballage | Emballage individuel |
| Quantité | 10/boîte |