Learn More
Sartorius Milieu nutritif Biosart™ 100
Tous les produits Sartorius ProduitsDescription
Les moniteurs Biosart™ 100 ont été spécialement conçus pour le test microbiologique des produits pharmaceutiques, de denrées alimentaires, de boissons, de l’eau et d’autres substances liquides. Ces moniteurs stériles avec tampon de cellulose et filtre à membrane intégrés sont prêts à l’emploi. Le milieu nutritif Biosart™ 100 pour l’humidification du tampon est disponible sous forme d’ampoules pratiques en plastique individuellement stérilisées.Chaque boîte de milieu nutritif Biosart™ 100 contient 50 ampoules avec un milieu stérile, chacune contenant 2,5 ml et un certificat de lot. S’il est stocké dans des conditions correctes (+4°C), le milieu de culture a une durée de conservation de 12 mois (sauf pour Endo, KF Strep, Lauryl Sulfate et Tergitol qui ont une durée de conservation de 9 mois). Le milieu nutritif Biosart™ 100 respecte les réglementations et recommandations internationales : pharmacopées internationales, normes DIN et ISO, normes américaines relatives à l’eau et les denrées alimentaires, règlementations relatives à l’eau minérale, lignes directrices de l’industrie agroalimentaire. Dans le cadre de la procédure d’assurance qualité et les normes de contrôle qualité élevées, chaque lot a réussi en interne les tests Sartorius de stimulation de croissance, de stérilité et des paramètres physiques et techniques. Les milieux nutritifs Biosart™100 sont pratiques d’utilisation et éliminent la manipulation d’ampoules en verre.
- milieu préstérilisé
- certificat de qualité pour chaque lot
- conformes aux réglementations internationales
- Récupération homogène
- prêts à l’emploi
- longue durée de conservation
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | DIN, ISO |
| Contenu et stockage | 4°C |
| Détecte | Numération totale |
| Forme | Liquide |
| Origine de la fabrication | États-Unis |
| Type de milieu | TTC ; Numération totale |
| Type de produit | Tubed Media |
| Stérilité | Sterile |
| Type de test | Microbiological Tests |
| À utiliser avec (application) | Test microbiologique des produits pharmaceutiques, agroalimentaires, des boissons, de l’eau et autres liquides |
| Afficher plus |