Learn More
Sartorius Système complet pour les modèles Vivaflow™
Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Vivaflow™ 200
Vivaflow™ 50
Zone de filtration:
200 cm2
50 cm2
Conditionnement:
1 pièce
Description
Les concentrateurs modulaires à flux tangentiel Vivaflow 50 et Vivaflow 200 permettent une concentration bien plus rapide avec moins de rétention par rapport aux dispositifs comparables. Le circuit de flux à canal étroit en zigzag unique augmente considérablement la turbulence du flux transversal tout en réduisant les exigences de la pompe.
Système complet Vivaflow 200
- Peut concentrer 1 litre jusqu’à 50 fois en moins de 30 minutes
- Pour accélérer la filtration ou pour traiter des volumes de 5 litres ou plus, deux modules Vivaflow 200 peuvent être raccordés en parallèle
- Comprend une pompe (115 V), une tête de pompe Easy-Load (taille 16), une tubulure et un réservoir de diafiltration / échantillonnage de 500 ml
Système complet Vivaflow 50
- Permet de concentrer des volumes de seulement 100 ml jusqu’à moins de 10 ml en quelques minutes
- Jusqu’à six modules interconnectés peuvent concentrer 3 litres plus de 50 fois en 60 minutes
- Comprend une pompe (115 V), une tête de pompe Easy-Load (taille 16), une tubulure, un réservoir de diafiltration / échantillonnage de 500 ml, un support de module, un indicateur de pression, des connecteurs en T et des interconnecteurs série
Spécification
Spécification
| Type de filtre | Ultrafiltration |
| À utiliser avec (équipement) | Vivaflow™ 50 |
| Matériau | Joint et joint torique en silicone, PP, indicateur de pression à ressort en acier inox, réducteur de débit en PP, raccords en nylon, tubulure en PVC (de qualité médicale) |
| Matériau (membrane) | TPX |
| Stérilité | Non-sterile |
| Zone de filtration | 50 cm2 |
| Comprend | Pompe (115 V), tête de pompe Easy-Load (taille 16), tubulure, échantillon de 500 ml, réservoir de diafiltration, support du module, manomètre, connecteurs en T, interconnecteurs série |
| Quantité | À l’unité |
| Type | Système de concentration |
| Volume (métrique) de rétention | 1,5 ml |
| Afficher plus |