Learn More
Sartorius Bras porteur pour balances haute capacité Cubistrade;
Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
:
Bras porteur pour modules de pesée de précision haute capacité Cubis
Description
pPour les modules de pesée de précision avec une lisibilité de 100 mg/1 g et une capacité de pesée de ge;20 kg ; pour surélever les unités d’affichage et de commande MSE, MSU et MSA. Un affichage surélevé sur un bras porteur vous permet de configurer votre balance de sorte afin de pouvoir travailler avec des charges lourdes de façon ergonomique et peu stressante./p
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Balance haute capacité Cubis |
| Type | Bras porteur |