Learn More
Sartorius Balances analytiques Cubis™ MSE : Pare-vent avec portes manuelles
Code produit. 10329974 Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Capacité:
220 g
Comprend:
Chambre de pesée manuelle en verre
Mise à niveau:
Assisté
Précision affichage:
0,1 mg
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10329974
Marque: Sartorius MSU224S000DU
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Idéale pour les utilisateurs qui doivent peser avec la plus haute précision, mais ont des exigences moins complexes en termes de processus de pesée et de gestion de données
p style=font-size: 12px;Les balances analytiques MSE font partie de la série d’équipements modulaires Cubis qui intègre une nacelle de pesée monolithique de seconde génération usinée avec précision afin d’offrir une précision accrue et une réponse ultra-rapide pour des résultats rapides avec une répétabilité exceptionnelle. Cubis est la première et la seule balance à vérifier, exécuter et documenter automatiquement sa mise à niveau exacte. Elle peut également être personnalisée pour répondre à des applications de laboratoire spécifiques et aux exigences les plus strictes./pp style=font-size: 12px;nbsp;/pul style=font-size: 12px;liOffre un niveau de sécurité maximal en garantissant une fiabilité sans compromis des résultats de pesée et une conformité aux normes/liliUn temps de mesure court entraîne un gain de temps mdash; pour chaque mesure/liliFournie de série avec Q-Level, la fonction de mise à niveau motorisée automatiquemdash;offre un support précieux pour toujours garder une position stable et équilibrée/liliSont dotées de l’étalonnage isoCAL, une fonction d’étalonnage / réglage entièrement automatique/liliQ-Pan : minimise automatiquement les erreurs de chargement hors centre pour optimiser la précision de pesée/liliInterfaces, telles que : Bluetoothtrade; (sans fil) ; RS232C à 9 broches avec port PS2 (pour connecter un clavier ou un lecteur de codes-barres) ou port RS232C à 25 broches supplémentaire disponibles en option/liliLe pare-vent et le plateau de pesée peuvent être rapidement et facilement démontés et nettoyés sans compromettre la stabilité/liliProtection contre la poussière et l’eau/liliTaille du plateau : 85 x 85 mm/li/ulb style=font-size: 12px;Unité d’affichage et de commande MSE/bul style=font-size: 12px;liGrand écran LCD à contraste élevé avec touches clairement structurées pour une activation précise des fonctions/liliGuidage par menu simple avec des messages courts/liliFourni de série avec les interfaces de communication USB et RS232C à 25 broches intégrées/liliParfait pour les utilisateurs qui ont besoin de peser avec la plus grande précision, mais qui ont des exigences d’application / de communication moins complexes/liliApplications : Pesée de base, pesée en pourcentage, moyenne (pesée animale), conversion d’unités de masse, comptage, formulation nette/totale, détermination de la densité (méthode de la flottabilité uniquement), totalisation, calculs/li/ul
† Conformément au chapitre 41 de la Pharmacopée américaine.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Interface d’automatisation Touches
Points d’étalonnage 200 g
Capacité (impériale) de la charge de compensation 0,2 mg
Certifications/Conformité ISO, FDA/USP, GxP
Type de connexion RS-232 25 broches, RS232 9 broches, USB, Ethernet, Bluetooth
Capacité 220 g
Type d’affichage LCD
Précision affichage 0,1 mg
Comprend Chambre de pesée manuelle en verre
Mise à niveau Assisté
Linéarité <±0,2 mg
Durée de mesure <3 s
Modèle 224S
Reproductibilité <±0,07 mg
Taille de l’échantillon 120 mg
Dérive en sensibilité ±1 ppm/K
Temps de stabilisation <1 s
Plage de températures (impériale) 41°F à 104°F
Plage de températures (métrique) 5°C à 40°C
Charge de test 100 g
Type Balance analytique
Largeur (impériale) 9,8 in
Largeur (impériale) du bac 3,3 in
Largeur (métrique) 24,9 cm
Largeur (métrique) du bac 8,5 cm
Hauteur (impériale) 14,6 in
Hauteur (impériale) de la cuve 10,28 in
Hauteur (métrique) 37,1 cm
Hauteur (métrique) de la cuve 26,1 cm
Profondeur (impériale) 16,1 in
Profondeur (impériale) de la chambre 8 in
Profondeur (impériale) du bac 3,3 in
Profondeur (métrique) 41 cm
Profondeur (métrique) de la chambre 20,3 cm
Profondeur (métrique) du bac 8,5 cm
Alimentation électrique 100/240 V 50/60 Hz
Tension 100/240 V
Puissance 7 W
Ampérage 1 A
Fréquence 50/60 Hz