Learn More
Sartorius Balances à plateau Cubis™ MSU : pas de pare-vent / mise à niveau assistée
Code produit. 10349444 Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Capacité:
1,2 kg
1,5, 3, 6,2 kg
10,2 kg
12,200 g
2,2 kg
4,2 kg
5,2 kg
6,2 kg
8,2 kg
8200 g
Précision affichage:
10 mg
10, 20, 50 mg
100 mg
Modèle:
10202S
12201S
8201S
8202S
MSU1202S
MSU2202S
MSU4202S
MSU5201S
MSU6202P
MSU6202S
Temps de stabilisation:
≤0,8 s
≤0.8 s
0,8 s
1 s
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10349444
Marque: Sartorius MSU12201S000D0
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Commande classique à touches mais performances inégalées
Les balances à plateau MSU font partie de la série d’équipements modulaires Cubis, qui intègre une nacelle de pesée monolithique de 2e génération parfaitement usinée pour une précision accrue et une réponse ultra-rapide avec des résultats rapides et une répétabilité exceptionnelle. La balance Cubis est la première et la seule à vérifier, réaliser et consigner automatiquement son nivellement exact. Elle peut également être personnalisée pour répondre aux besoins spécifiques des applications de laboratoire et aux exigences les plus strictes. Par ailleurs, elle permet à l’utilisateur de choisir le module de pesée et le pare-vent les mieux adaptés pour qu’il n’investisse que dans le matériel dont il a besoin.
  • Niveau de sécurité supérieur grâce à des résultats de pesée d’une fiabilité irréprochable et à sa conformité aux normes
  • Mesures rapides permettant un gain de temps à chaque mesure
  • Fonction Q-Level de nivellement motorisé entièrement automatique fournie en série — une fonction très utile pour être certain d’avoir toujours une balance à niveau (les modèles > 6.2 kg orientent l’opérateur lorsqu’un nivellement est nécessaire — les invites interactives (en temps réel) guident l’utilisateur afin qu’il positionne rapidement et correctement le niveau à bulle en indiquant le pied de nivellement à tourner et le sens de rotation)
  • Dispose d’isoCAL, une fonction de réglage / de calibrage entièrement automatique
  • Q-Pan : Réduit automatiquement les erreurs de chargement excentré afin d’optimiser la précision de pesée
  • Types d’interface : Bluetooth™ (sans fil), RS-232C 9 broches avec port PS2 (pour connecter un clavier ou un lecteur de codes-barres) ou port RS-232C 25 broches supplémentaire disponible en option
  • Le plateau de pesée peut être enlevé et nettoyé rapidement et facilement sans compromettre la stabilité.
  • Retrait et nettoyage rapides et faciles sans compromettre la stabilité de l’unité
  • Protection contre la poussière et l’eau
  • Offre un large choix d’accessoires pour des options étendues
  • Dimensions du plateau de pesée : 206 x 206 mm
Unité d’affichage et de commande MSU
  • Grand écran graphique monochrome haute résolution, inclinable et amovible
  • Fonctionnement par touches ; confirmation tactile et activation précise des fonctions
  • Commande classique à l’aide de touches, associée à de nombreuses caractéristiques de performance
  • Fourni avec interfaces de communication USB, RS-232C 25 broches et Ethernet intégrées, ainsi qu’avec un lecteur de carte SD intégré pour stocker et transférer les données en toute simplicité
  • Q-Guide : nouvel assistant pour la gestion des utilisateurs / tâches pour un fonctionnement et une programmation faciles
  • Sécurité et fiabilité des résultats garanties conformément à Advanced Pharma grâce à la gestion des utilisateurs et des mots de passe, à la fonction de journal d’audit, aux messages d’alerte et aux fonctions de rappel
  • Applications : pesée de base, pesée en pourcentage, moyenne (pesée d’animaux), conversion d’unité de masse, comptage, formulation, détermination de la densité, totalisation, pesée de contrôle, deuxième mémoire de tare, identifiants individuels (ID), calculs, statistiques, fonctions programmables.
† Conformément au chapitre 41 de la Pharmacopée américaine.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Interface d’automatisation Touches
Certifications/Conformité ISO, FDA / USP, GxP
Type de connexion RS-232 25 broches, RS-232 9 broches, Bluetooth, port PS/2
Capacité 12,200 g
Type d’affichage LCD
Précision affichage 100 mg
Format Carat, grain, milligramme, livre, once, pennyweight
Comprend Adaptateur secteur, couvercle de protection, manuel
Mise à niveau Semi-automatique
Linéarité ≤±100 mg
Matériau Métal coulé sous pression, acier inox
Durée de mesure ≤1 s
Modèle 12201S
Reproductibilité ≤±50 mg
Taille de l’échantillon 100 g
Temps de stabilisation ≤0.8 s
Plage de températures (impériale) 41°F à 104°F
Plage de températures (métrique) 5°C à 40°C
Charge de test 5000 g
Type Balance de précision
Garantie 2 ans
Largeur (impériale) 9,9 in
Largeur (impériale) du bac 8,1 in
Largeur (métrique) 25.2 cm
Largeur (métrique) du bac 20.6 cm
Hauteur (impériale) 11,5 in
Hauteur (métrique) 29.2 cm
Profondeur (impériale) 20.9 in
Profondeur (impériale) du bac 8,1 in
Profondeur (métrique) 53.3 cm
Profondeur (métrique) du bac 20.6 cm
Alimentation électrique 100/240 V, 50/60 Hz
Tension 100/240 V
Puissance 15 W
Ampérage 1 A
Fréquence 50/60 Hz