Learn More
Sartorius Seringues en plastique jetables
Code produit. 10419891 Tous les produits Sartorius Produits
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
5 ml
10 ml
20 ml
50 ml
Conditionnement:
12 pièces
Code produit. Volume (métrique) unitSize
10419891 50 ml 12 pièces
10304431 20 ml 12 pièces
10708591 5 ml 12 pièces
10478522 10 ml 12 pièces
4 options
Code produit. 10419891
Sous-traitant: Sartorius 16647E
Seringues en plastique jetables pouvant être utilisées avec tous les porte-filtres pour seringue et les vannes à 3 voies.
pulliConnecteur Luer-Lok mâle/liliLivré avec aiguille/liliStérile/li/ul/p
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Plastic
Calibre d’aiguille 19 G
À utiliser avec (application) Pour porte-filtres
Type de produit Seringue
Jetable Oui
Volume (métrique) 50 ml
Type de pointe d’aiguille Cône
Type de connexion Male Luer Lock