Learn More
Sartorius Seringues en plastique jetables
Seringues en plastique jetables pouvant être utilisées avec tous les supports pour filtres pour seringue et les vannes à 3 voies
49.90€ - 149.00€
Spécification
Matériau | Plastic |
---|---|
À utiliser avec (application) | Pour porte-filtres |
Type de produit | Seringue |
Jetable | Oui |
Type de pointe d’aiguille | Cône |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10419891
|
Sartorius
16647----------E |
50 ml |
149.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 27-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10304431
|
Sartorius
16646----------E |
20 ml |
81.75€
12 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10708591
|
Sartorius
16644----------E |
5 ml |
49.90€
12 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10478522
|
Sartorius
16645----------E |
10 ml |
67.10€
12 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
pulliConnecteur Luer-Lok mâle/liliLivré avec aiguille/liliStérile/li/ul/pSpécification
Plastic | |
Seringue | |
Cône |
Pour porte-filtres | |
Oui | |
Stérile |