Learn More
Sartorius Balances électroniques à plateau supérieur Entris™
Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Capacité:
3,2 kg
4,2 kg
5,2 kg
8,2 kg
Précision affichage:
10 mg
100 mg
Comprend:
Calibrage interne
Étalonnage externe
Conditionnement:
1 pièce
Description
ulliAffichage rétroéclairé blanc à contraste élevé avec des chiffres de 15 mm ; facilité de lecture exceptionnelle dans n’importe quelles conditions d’éclairage de la pièce/liliNouveau concept de fonctionnement : configuration simple des réglages individuels via des courts messages d’invite guidés par menus (choix parmi 5 langues) et navigation simple à l’aide des touches de déplacement du curseur/liliPort d’interface bidirectionnel RS-232C ; câble Sartorius en optionnel pour la connexion de la balance à un port USB/liliOpération totalement facilitée/liliToutes les touches sont à confirmation tactile/liliPanneau de commande clairement défini/liliLa cellule de pesée monolithique offre une grande stabilité thermique et des temps de réponse extrêmement rapides/liliTemps de réponse rapide et stabilité de l’affichage/liliInterface utilisateur multilingue/liliBasculement des unités jusqu’à 5 unités/li/ulbr /strongApplications/strongbr /Pesée en pourcentage, basculement d’unités, pesée animale, total net, calcul, détermination de la densité et comptagebr /br /divstrongServices d’étalonnage Innocal/strong/divdivDisponible dans les articles contenant quot;i-1SUSquot; dans le N° du fabricant : 14-559-023, -024,- 025, -026, -027, -028, -029, -030./div
Spécification
Spécification
| Type de connexion | RS-232C, 25 broches |
| Capacité | 8,2 kg |
| Précision affichage | 100 mg |
| Comprend | Étalonnage externe |
| Linéarité | 300 mg |
| Modèle | ENTRIS8201-1S |
| Reproductibilité | 100 mg |
| Temps de stabilisation | 1,5 sec |
| Type | Balance à plateau |
| Dimensions (L x l x H) | 303 x 230 x 91 mm (12,9 x 9,0 x 3,6 po) |
| Afficher plus |