Learn More
Sartorius Membranes en gélatine pour la surveillance de l’air ambiant
Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique):
25 mm
37 mm
47 mm
50 mm
80 mm
Emballage individuel:
Non - 5 filtres/sachet
Oui - dans 1 sachet en PE chacun
Oui - dans 3 sachets en PE chacun
Oui - dans 3 sachets en PE chacun, étiquette sur le sachet interne
Nbre par carton:
10 x 5/boîte
20 x 5 boîte
Lot de 10
Conditionnement:
10 pièces
50 pièces
Description
Complètement hydrosolubles pour maintenir les microorganismes
- La viabilité des microorganismes prélevés est conservée pour un temps d’échantillonnage pertinent et significatif
- Les microbes d’un échantillon peuvent être mis en culture dans/sur différents milieux nutritifs
- Les numérations de bactéries faibles et élevées peuvent être mesurées
- L’échantillon n’est pas affecté par les inhibiteurs
- La solubilité du filtre en gélatine est une condition requise pour l’échantillonnage du virus
- Disponibles sous forme de disques filtrants, adaptés au support de filtre 17655 (80 mm de diamètre) fourni avec le MD8 Airscan, ainsi que dans des diamètres plus petits.
- Les options de filtre jetables sont des unités conditionnées individuellement, préstérilisées et prêtes à connecter, chacune étant composée d’un filtre à membrane en gélatine et d’un support
- Spores de Bac. subtilis niger 99,9995 % à une vitesse d’entrée de 0,25 m/s
- Coliphages : phage T1, 99,9 % à une vitesse d’entrée de 0,3 m/s et 50 % d’humidité rel. dans l’air
- Phage T3, 99,94 % à une vitesse d’entrée de 0,3 m/s et 80 % d’humidité rel. dans l’air
Spécification
Spécification
| Jetable | Single-use |
| Type de filtre | Membrane Filter |
| Format | Disc |
| Matériau | Gélatine |
| Porosité | 3,0 μm |
| Stérilité | Stérile |
| Emballage individuel | Non - 5 filtres/sachet |
| Nbre par carton | 10 x 5/boîte |
| Quantité | 10 × 5/boîte |
| Épaisseur (métrique) | 250 μm |
| Afficher plus |