Learn More
Sartorius Support de filtration en verre
Ce support de filtration sous vide en verre a été conçu pour les tests de particules, la clarification et la filtration stérile grâce à l’utilisation de filtres de 24 ou 25 mm.
289.00€ - 424.00€
Spécification
Matériau | Verre |
---|---|
Zone de filtration | 3 cm2 |
Quantité | À l’unité |
Volume (métrique) | 30 ml |
Diamètre (métrique) de la membrane | 2,5 cm |
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10441213
|
Sartorius
16315 |
Filtre Millex Samplicity |
424.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10758201
|
Sartorius
16306 |
Support de filtre à vide |
289.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Le support de filtre à vide est livré avec un support de filtre à fritté en verre qui assure une distribution uniforme des particules retenues ; il est donc recommandé lorsque le résidu sur la surface du filtre présente un intérêt.
- Le filtre Millex est livré avec un support de filtre à écran revêtu de PTFE qui a l’avantage d’être facile à nettoyer. Par conséquent, il est recommandé lorsque le filtrat est nécessaire ou lorsque des liquides difficiles à éliminer des supports en verre doivent être examinés.
Spécification
Verre | |
À l’unité | |
2,5 cm |
3 cm2 | |
30 ml |