Learn More
Sartorius Filtres à membrane en nitrate de cellulose non stériles quadrillés : Taille des pores : 1,2 μm
aucune valeur
Marque: Sartorius 11403--25------N
Description
Si les plaques de gélose ou les tampons absorbants à humidifier avec un milieu de culture liquide sont utilisés à la place des ensembles de pulpe de milieux nutritifs, le filtre à membrane (ester de cellulose) en nitrate de cellulose Sartorius est recommandé. Les filtres à membrane doivent bien évidemment être exempts de microbes. À cette fin, ils peuvent être bouillis ou autoclavés. Ces membranes sont proposées dans un choix de trois couleurs différentes adaptées à l’application de test spécifique et offrent un fond à contraste élevé aux colonies ou aux particules. Ces filtres à membrane sont conformes aux normes suivantes : ISO 7704, ISO 7899-2, ISO 8199, ISO 9308-1 et EN 12780. En outre, elles ont été fabriquées pour une utilisation spécifique conjointe avec les ensembles de pulpe de milieux nutritifs Sartorius conformément à de nombreuses réglementations et recommandations internationales : pharmacopées internationales, normes DIN et ISO, normes américaines relatives à l’eau et aux denrées alimentaires, réglementations relatives à l’eau minérale, directives relatives aux brasseries, telles que MEBAC ou EBC et recommandations de l’industrie agroalimentaire, telles que LMBG, NCA et ICUMSA. Toutes les membranes sont faites en nitrate de cellulose (ester de cellulose), un matériau assurant une rétention efficace, un débit élevé et une croissance optimale de la colonie. La grille imprimée divise la zone de filtration en 130 carrés, mesurant chacun 3,1 x 3,1 mm et facilite le comptage, en particulier pour les numérations plus importantes de bactéries et les micro-colonies, sans pour autant affecter la croissance.
- Taux de récupération exceptionnels pour les microorganismes
- 0,45 μm sont conformes à la norme ISO 7704
- Trois couleurs différentes disponibles
- Conception : Diamètre : 25, 47 ou 50 mm, blanc, gris ou vert et quadrillé
- Test de promotion de la croissance selon la norme ISO7704 : aucune amélioration ou inhibition par les lignes de grille, aucune amélioration ou inhibition due aux substances extractibles chimiques
Spécification
blanc | |
Membrane Filter | |
Nitrate de cellulose | |
1,2 μm | |
Pour comptage de colonie ; Contrôle de stérilité ; Comptage de particules ; Microscopie | |
100 / boîte | |
25 mm |
Single-use | |
Disc | |
Cellulose Nitrate | |
Non stérile | |
Noir | |
Membrane Filter |
Sécurité et traitement
- Dangers
Catégorie de danger
- Matière solide inflammable Catégorie 1
Mention de danger
- H228-Matière solide inflammable.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P230-Maintenir humidifié avec .
- P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
- P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
- P372-Risque d'explosion en cas d'incendie.
- P375-Combattre l'incendie à distance à cause du risque d'explosion.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.