Learn More
Sartorius Balances de pesée de précision Practum™
Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Capacité:
210 g
310 g
510 g
Modèle:
213
313
513
Temps de stabilisation:
1 s
3 s
Conditionnement:
1 pièce
Description
Includes
Adaptateur d’alimentation universel, câble de données USB, enveloppe protectrice, guide d’applications
Conception du boîtier innovante et nacelle de pesée robuste pour faciliter la pesée. Connectivité exceptionnelle lors du transfert des résultats vers la feuille de calcul Microsoft Excel ou l’imprimante YDP40.
- Ne payez que pour ce dont vous avez réellement besoin
- Obtenez des résultats professionnels avec cet instrument de pesée de classe mondiale
- Des lectures homogènes avec une reproductibilité exceptionnelle et une protection contre les surcharges pour de nombreuses années de fiabilité
- Le verrouillage du superviseur empêche toute modification involontaire des paramètres
- Transférez rapidement et facilement les données de la balance vers l’imprimante ou l’ordinateur grâce à la technologie Plug & Play
- Le pare-vent robuste résiste à des routines de pesée rigoureuses effectuées par différents utilisateurs
- L’instrument peut être complètement démonté pour en faciliter le nettoyage
Spécifications
- Contrôle du niveau : indicateur de niveau en verre avec bulle d’air pour le centrage
- Unités de pesage : g, ct, kg, lb, oz, ozt, tlh, tls, tlt, GN, dwt, mg, pièces/lb, tlc, Kt, tol, bat, MS, N
- Protection inviolable : verrouillage du superviseur
- Choix de la langue : anglais, français, espagnol
- Verrou anti-vol : verrou Kensington ou verrouillage avec câble ou chaîne
- Pesée sous la balance : Oui
- Sortie : Mini-USB
- Puissance : 100-240 V (universel)
Applications
Pesée, densité, pourcentage, pesée de contrôle, maintien du pic, comptage, conditions instables
Spécification
Spécification
| Type de connexion | Mini USB |
| Capacité | 210 g |
| Type d’affichage | Affichage graphique couleur |
| Précision affichage | 1 mg |
| Format | Carat, grain, milligramme, livre, once, pennyweight |
| Comprend | Adaptateur secteur universel, câble de données USB, couvercle d'utilisation, guide d'application. |
| Mise à niveau | Manuel |
| Linéarité | ±2 mg |
| Matériau | Or, Aluminium injecté, Plastique ABS |
| Modèle | 213 |
| Afficher plus |