Learn More
Sartorius Balances à plateau pour pesée Practum™
Code produit. 15276707 Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Capacité:
610 g
1,1 kg
2,1 kg
3,1 kg
5,1 kg
Précision affichage:
0,01 g
0,1 g
1 g
Modèle:
1102
2101
2102
3102
5100
5101
612
Temps de stabilisation:
1,5 sec
3 sec
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15276707
Marque: Sartorius PRACTUM31021S
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Includes
Adaptateur d’alimentation universel, couvercle de protection, guide d’applications
Mesures cohérentes et répétabilité exceptionnelle
Relevés homogènes avec répétabilité exceptionnelle
divConception du boîtier innovante et nacelle de pesée robuste pour faciliter la pesée. Connectivité exceptionnelle lors du transfert des résultats vers la feuille de calcul Microsofttrade; Exceltrade; ou l’imprimante YDP40./divdivnbsp;/divulliNe payez que pour ce dont vous avez réellement besoin/liliObtenez des résultats professionnels avec cet instrument de pesée de classe mondiale/liliDes lectures homogènes avec une reproductibilité exceptionnelle et une protection contre les surcharges pour de nombreuses années de fiabilité/liliLe verrouillage du superviseur empêche toute modification involontaire des paramètres/liliTransférez rapidement et facilement les données de la balance vers l’imprimante ou l’ordinateur grâce à la technologie Plug amp; Play/liliLe pare-vent robuste résiste à des routines de pesée rigoureuses effectuées par différents utilisateurs/liliL’instrument peut être complètement démonté pour en faciliter le nettoyage/li/uldivnbsp;/divdivstrongSpécifications/strong/divulliContrôle du niveau : indicateur de niveau en verre avec bulle d’air pour le centrage/liliUnités de pesage : g, ct, mom, kg, lb, oz, ozt, tlh, tls, tlt, GN, dwt, mg, pièces/lb, tlc, Kt, tol, bat, MS, N/liliProtection inviolable : verrouillage du superviseur/liliChoix de la langue : anglais, français, espagnol/liliVerrou anti-vol : verrou Kensington ou verrouillage avec câble ou chaîne/liliPesée sous la balance : Oui/liliSortie : Mini-USB/liliPuissance : 100-240 V (universel)/li/uldivnbsp;/divdivstrongApplications/strong/divdivPesée, densité, pourcentage, pesée de contrôle, maintien du pic, comptage, conditions instables/div
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité DAkkS
Type de connexion Mini USB
Capacité 3,1 kg
Type d’affichage Affichage graphique couleur
Précision affichage 0,01 g
Format Carat, grain, milligramme, livre, once, pennyweight
Comprend Adaptateur d’alimentation universel, couvercle de protection
Mise à niveau Manuel
Linéarité Plusmn; 0,03 g
Matériau Or, métal coulé sous pression, acier inoxydable
Modèle 3102
Reproductibilité 0,01 g
Temps de stabilisation 1,5 sec
Plage de températures (impériale) 50°F à 86°F
Plage de températures (métrique) 10 °C à 30 °C
Type Balance de précision
Garantie 2 ans
Largeur (impériale) 8,5 in
Largeur (métrique) 21,5 cm
Largeur (métrique) du bac 18 cm
Hauteur (impériale) 3,7 in
Hauteur (métrique) 9,5 cm
Profondeur (impériale) 14,1 in
Profondeur (métrique) 36 cm
Poids (impériale) 6,8 lb
Poids (métrique) 3,1 kg
Alimentation électrique 100/240 V, 50/60 Hz
Tension 100/240 V
Puissance 2 W
Ampérage 0,2 A
Fréquence 50/60 Hz