Learn More
Sartorius Balances de pesée de précision Quintix™
Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Capacité:
210 g
310 g
510 g
610 g
Précision affichage:
1 mg
Modèle:
213
313
513
613
Temps de stabilisation:
1 s
Conditionnement:
1 pièce
Description
Includes
Adaptateur d’alimentation universel, couvercle de protection, guide d’applications, housse de protection pour balance analytique
La technologie de pesée avancée offre des résultats fiables et exactes.
divProposent une pesée efficace et astucieuse, des flux de travail améliorés avec écran tactile et technologie de défilement permettant à l’utilisateur de naviguer facilement à travers toutes les fonctions de la balance sans l’aide d’un manuel./divdivnbsp;/divulliNavigation simple dans les menus et applications intégrées en appuyant sur un bouton/liliLes icônes clairement visibles rendent les opérations de balance faciles à suivre ; les résultats affichés offrent aux utilisateurs un retour et une confiance immédiats/liliPrécision maximale à tout moment grâce à l’isoCALtrade; ; étalonnage interne et réglage de la balance entièrement automatiques/liliLa tenue des dossiers est facilitée par la connectivité USB ldquo;connectez-vous et travaillezrdquo; Quintix avec une imprimante ou un ordinateur/li/uldivnbsp;/divdivstrongSpécifications/strong/divulliContrôle du niveau : indicateur de niveau en verre avec bulle d’air pour le centrage/liliÉtalonnage : Étalonnage interne, entièrement automatique et motorisé ; étalonnage externe également disponible/liliUnités de pesage : g, ct, mom, kg, lb, oz, ozt, tlh, tls, tlt, GN, dwt, mg, pièces/lb, tlc, Kt, tol, bat, MS, N/liliIndicateur de stabilité : Oui/liliProtection inviolable : verrouillage du superviseur/liliProtection du boîtier : boîtier nettoyable à l’acétone/liliModèles vérifiés : Oui/liliChoix de la langue : anglais, français, espagnol/liliVerrou anti-vol : verrou Kensington et possibilité de verrouillage du câble ou de la chaîne/liliSortie : Mini-USB/liliPuissance : 100-240 V (universel)/li/uldivnbsp;/divdivApplications standard : pesée, densité, pourcentage, contrôle, maintien du pic, comptage, conditions instables. Les applications spéciales de laboratoire comprennent le mélange, les composants, les statistiques et la conversion./div
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | BPL, BPF |
| Type de connexion | Mini USB |
| Capacité | 210 g |
| Type d’affichage | Affichage graphique couleur |
| Précision affichage | 1 mg |
| Format | Carat, grain, milligramme, livre, once, pennyweight |
| Comprend | Adaptateur secteur universel, couvercle d'utilisation, application |
| Mise à niveau | Manuel |
| Linéarité | ±2 mg |
| Matériau | Or, Aluminium injecté, Plastique ABS |
| Afficher plus |