Learn More
Sartorius Balances de pesée de précision Quintix™
La technologie de pesée avancée offre des résultats fiables et exactes.
2980.00€ - 4000.00€
Spécification
Certifications/Conformité | BPL, BPF |
---|---|
Type de connexion | Mini USB |
Type d’affichage | Affichage graphique couleur |
Précision affichage | 1 mg |
Format | Carat, grain, milligramme, livre, once, pennyweight |
Code produit | Marque | Capacité | Précision affichage | Modèle | Temps de stabilisation | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Précision affichage | Modèle | Temps de stabilisation | Prix | Quantité et disponibilité | ||
13532980
|
Sartorius
QUINTIX313-1S |
310 g | 1 mg | 313 | 1 s |
3200.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
13522980
|
Sartorius
QUINTIX513-1S |
510 g | 1 mg | 513 | 1 s |
3820.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
13552980
|
Sartorius
QUINTIX213-1S |
210 g | 1 mg | 213 | 1 s |
2980.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
15253956
|
Sartorius
QUINTIX613-1S |
610 g | 1 mg | 613 | 1 s |
4000.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
Description
La technologie de pesée avancée offre des résultats fiables et exacts
Proposent une pesée efficace et astucieuse, des flux de travail améliorés avec écran tactile et technologie de défilement permettant à l’utilisateur de naviguer facilement à travers toutes les fonctions de la balance sans l’aide d’un manuel.
- Navigation simple dans les menus et applications intégrées en appuyant sur un bouton
- Les icônes clairement visibles rendent les opérations de balance faciles à suivre ; les résultats affichés offrent aux utilisateurs un retour et une confiance immédiats
- Précision maximale à tout moment grâce à l’isoCAL™ ; étalonnage interne et réglage de la balance entièrement automatiques
- La tenue des dossiers est facilitée par la connectivité USB “connectez-vous et travaillez” Quintix avec une imprimante ou un ordinateur
Spécifications
- Contrôle du niveau : indicateur de niveau en verre avec bulle d’air pour le centrage
- Étalonnage : Étalonnage interne, entièrement automatique et motorisé ; étalonnage externe également disponible
- Unités de pesage : g, ct, mom, kg, lb, oz, ozt, tlh, tls, tlt, GN, dwt, mg, pièces/lb, tlc, Kt, tol, bat, MS, N
- Indicateur de stabilité : Oui
- Protection inviolable : verrouillage du superviseur
- Protection du boîtier : boîtier nettoyable à l’acétone
- Modèles vérifiés : Oui
- Choix de la langue : anglais, français, espagnol
- Verrou anti-vol : verrou Kensington et possibilité de verrouillage du câble ou de la chaîne
- Sortie : Mini-USB
- Puissance : 100-240 V (universel)
Applications standard : pesée, densité, pourcentage, contrôle, maintien du pic, comptage, conditions instables. Les applications spéciales de laboratoire comprennent le mélange, les composants, les statistiques et la conversion.
Spécification
BPL, BPF | |
Affichage graphique couleur | |
Carat, grain, milligramme, livre, once, pennyweight | |
Manuel | |
Or, Aluminium injecté, Plastique ABS | |
1 s | |
10°C à 30°C | |
2 ans | |
21,6 cm | |
12,6 in | |
32 cm | |
14,1 in | |
10,8 lb. | |
100/240 V |
Mini USB | |
1 mg | |
Adaptateur secteur universel, couvercle d'utilisation, application | |
±2 mg | |
1 mg | |
50°F à 86°F | |
Balance de précision | |
8,5 in | |
12 cm | |
8,2 in | |
20,9 cm | |
36 cm | |
4,9 kg | |
2 W |