Learn More
Sartorius Pièces de rechange pour supports de filtration en polycarbonate
Replacement Part for Polycarbonate Filtration Holders is for use with Microsart™ Manifolds 16510 and 16511.
7.65€ - 33.45€
Code produit | Marque | Type | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10079740
|
Sartorius
6980225 |
Bouchons | 10 Paquets |
15.70€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10355461
|
Sartorius
6980227 |
Bouchon du système de filtration Sartolab P20 Plus pour couvercle | 1 de chaque |
9.70€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15972630
|
Sartorius
6980230 |
Partie supérieure | 1 de chaque |
27.30€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15982630
|
Sartorius
6980232 |
Support de filtre | 2 Paquets |
13.65€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15992630
|
Sartorius
6980234 |
Raccord pour tuyau souple | 1 de chaque |
7.65€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15902640
|
Sartorius
6980235 |
Joint torique en silicone | 3 Paquets |
23.35€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15912660
|
Sartorius
6981090 |
Flacon récepteur | 1 de chaque |
33.45€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Polycarbonate Accessory
- For use with Microsart™ Manifolds 16510, 16511
Spécification
Non | |
Non stérile |