Learn More
Sartorius X3 SARTOLAB 150V 0,2μM MBRNE PES Seuil de filtration 0,2 μm, surface filtrante 150
Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Type de produit:
Rack pour flacons
Conditionnement:
3 pièces
Description
- Unité de filtration sous vide Sartolab-150V
- Jusqu'à 15L
- Membrane PES: débit élevé
- Soupape de commande du vide
- A placer directement sur le col du flacon pour mise à vide
- Filtration sur bouteille en série possible grâce à la soupape de commande du vide qui permet de couper le vide pour mettre le dispositif sur une autre bouteille
- Membrane PES 0,22μm pour débit élevé et faible adsorption protéique
- Unité de filtration Sartolab-150V
- Le lot
- Inclus stériles
Spécification
Spécification
| Type de produit | Rack pour flacons |
| Autoclavable | Non autoclavable |