Learn More
Sartorius Unités de filtration à vide Sartolab™ RF / BT
Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Type:
Filtre Sartolab RF
Sartolab BT
Zone de filtration:
18 cm2
24 cm2
39 cm2
62 cm2
Volume (métrique):
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Conditionnement:
12 pièces
48 pièces
Description
Unités de filtration stériles de qualité et fiables
- Les unités de flacon récepteur (RF) et couvercle (BT) contiennent une membrane en PES Sartorius de haute qualité
- Associent des débits et un rendement optimaux à des taux très faibles de liaison protéique et de substances extractibles
- Idéal pour la filtration de milieux de culture tissulaire, tampons, additifs et autres produits biologiques aqueux
- Les unités sous vide RF et BT sont disponibles en 150, 250, 500 et 1000 ml
- Les unités 500 ml et 1000 ml sont fournies en série avec des membranes de 90 mm
- Vitesse de filtration et rendement améliorés pour une filtration économique
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | USP classe VI, ISO 10993 |
| Connecteurs | Raccord de tuyau rapide |
| Jetable | Oui |
| À utiliser avec (équipement) | Col du flacon 1,77 po |
| Matériau | Polystyrène |
| Matériau (membrane) | PES |
| Porosité | 0.22 μm |
| Stérilité | Stérile |
| Zone de filtration | 39 cm2 |
| À utiliser avec (application) | Filtration de milieux de culture de tissu, tampons, additifs et autres produits biologiques aqueux |
| Afficher plus |