Learn More
Sartorius Unités de filtration à vide Sartolab™ RF / BT
Code produit. 11771005 Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Type:
Filtre Sartolab RF
Sartolab BT
Zone de filtration:
18 cm2
24 cm2
39 cm2
62 cm2
Volume (métrique):
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Conditionnement:
12 pièces
48 pièces
Code produit. 11771005
Marque: Sartorius 180C1E
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Filtrent les solutions aqueuses rapidement et facilement. Les unités de filtration sous vide Sartorius Sartolab™ RF/BT sont jetables et faciles à utiliser. Elles contiennent une membrane en PES de qualité supérieure et associent des débits et un rendement optimaux à des taux très faibles de liaison protéique et de substances extractibles. Disponibles en plusieurs volumes.
Unités de filtration stériles de qualité et fiables
  • Les unités de flacon récepteur (RF) et couvercle (BT) contiennent une membrane en PES Sartorius de haute qualité
  • Associent des débits et un rendement optimaux à des taux très faibles de liaison protéique et de substances extractibles
  • Idéal pour la filtration de milieux de culture tissulaire, tampons, additifs et autres produits biologiques aqueux
  • Les unités sous vide RF et BT sont disponibles en 150, 250, 500 et 1000 ml
    • Les unités 500 ml et 1000 ml sont fournies en série avec des membranes de 90 mm
  • Vitesse de filtration et rendement améliorés pour une filtration économique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité USP classe VI, ISO 10993
Connecteurs Raccord de tuyau rapide
Jetable Oui
À utiliser avec (équipement) Col du flacon 1,77 po
Matériau Polystyrène
Matériau (membrane) PES
Porosité 0.22 μm
Stérilité Stérile
Zone de filtration 18 cm2
À utiliser avec (application) Filtration de milieux de culture de tissu, tampons, additifs et autres produits biologiques aqueux
Quantité 12/boîte
Type Filtre Sartolab RF
Volume (métrique) 150 mL
Volume (métrique) du collecteur 150 mL