Learn More
Sartorius Balances de pesée de précision Secura™
Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Capacité:
210 g
310 g
510 g
610 g
Précision affichage:
0,001 g
0,01 g
Modèle:
213
313
513
612
613
Temps de stabilisation:
≤1 s
1,5 s
1 s
Conditionnement:
1 pièce
1 unité
Description
Includes
Adaptateur d’alimentation universel, câble de données USB, enveloppe protectrice, guide d’applications
Pesée facile et fiable dans les zones de travail réglementées
lt;gt;Conçue pour les clients qui travaillent dans des environnements réglementés et ont besoin de résultats de haute qualité sans aucun risque. Secura garantit la qualité des résultats de mesure, la conformité avec les exigences réglementaires et l’amélioration de l’efficacité du flux de travail. pnbsp;/pulliDes pesées sans risque : le transfert de données vers une imprimante ou un ordinateur est bloqué lorsque la plupart des erreurs de fonctionnement courantes se produisent/liliPropose un contrôle du niveau ndash; surveillance du niveau optoélectronique, une fonction d’alarme et une fonction interactive d’assistance à l’utilisateur/liliLa fonction SQmin programmée dans la balance permet la surveillance active de l’USP/liliIsoCALtrade; fournit une fonction interne de réglage et d’étalonnage entièrement automatique et motorisé avec un niveau d’action configurable/liliCal Audit Trail pour une documentation traçable de toutes les données d’étalonnage et de réglage à l’intérieur de la balance/liliImpressions conformes aux BPL avec horodatage correct, à l’aide d’une imprimante Sartorius GLP YDP30/liliLa protection par mot de passe empêche les modifications non autorisées des paramètres de pesée/liliLa conception innovante du boîtier permet un nettoyage facile pour des résultats complets/liliBague de centrage optimisée et contrôle niveau pour travailler dans des environnements à flux d’air laminaire/li/ulbSpécifications/bulliÉtalonnage : étalonnage interne automatique IsoCal ; étalonnage externe également disponible/liliNiveau de sécurité : configurable sur trois niveaux/liliUnités de pesage : g, ct, mom, kg, lb, oz, ozt, tlh, tls, tlt, GN, dwt, mg, pièces/lb, tlc, Kt, tol, bat, MS, N/liliIndicateur de stabilité : Oui/liliProtection du boîtier : boîtier nettoyable à l’acétone/liliModèles vérifiés : Oui/liliChoix de la langue : anglais, français, espagnol/liliVerrou anti-vol : verrou Kensington et possibilité de verrouillage du câble ou de la chaîne/liliSortie : Mini-USB/liliPuissance : 100-240 V (universel)/li/ulpstrongApplications/strongbr /strongApplications standard : /strongPesée ; densité ; pourcentage ; vérification ; maintien du pic ; comptage ; conditions instables.br /strongApplications spéciales en laboratoire : Mélange, composants, statistiques et conversion./strong/pstrongbr //strong
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | BPL, BPF |
| Type de connexion | Mini USB |
| Capacité | 610 g |
| Type d’affichage | Affichage graphique couleur |
| Précision affichage | 0,001 g |
| Format | Carat, grain, milligramme, livre, once, pennyweight |
| Comprend | Adaptateur secteur universel, câble de données USB, couvercle d'utilisation, guide d'application. |
| Mise à niveau | Manuel |
| Linéarité | ±0,002 g |
| Matériau | Diamant, Métal moulé sous pression, Acier inoxydable |
| Afficher plus |