Learn More
Sartorius Système de contrôle de stérilité réutilisable : Bouchon de remplissage
Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
:
Bouchon de remplissage avec aiguille de remplissage ; Diamètre : 1,6 mm
Description
- Bouchon avec aiguille de remplissage en aluminium anodisé de 50 mm pour un remplissage précis
- Remplacer par un bouchon solide pour l’incubation
- Raccord cannelé pour tubulure de 4 x 1,6 mm
Spécification
Spécification
| Jetable | Réutilisable |
| À utiliser avec (équipement) | Système de contrôle de stérilité réutilisable |
| Matériau | Aluminium anodisé |
| Stérilité | Non stérile |
| Type | Bouchon de remplissage avec aiguille de remplissage |
| Diamètre (métrique) intérieur | 1,6 mm |