Learn More
Sartorius Système de contrôle de stérilité réutilisable : Rack pour incubation
Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
:
Rack pour incubation ; supports : 12 porte-filtres
Description
- Peut accueillir jusqu’à 12 supports de filtres
- Empêche le désordre de l’incubateur si une fuite de milieu de culture se produit
Spécification
Spécification
| Jetable | Réutilisable |
| À utiliser avec (équipement) | Système de contrôle de stérilité réutilisable |
| Stérilité | Non stérile |
| Capacité | 12 porte-filtres |
| Type | Rack pour incubation |