Learn More
Sartorius Système de contrôle de stérilité réutilisable : Aiguilles d’entrée
Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Type:
Aiguilles d’entrée courtes
Aiguilles d’entrée longues
Conditionnement:
1 pièce
Description
Aiguille d’entrée - 14-555-844
- Acier inoxydable
- Pour les tests d’ampoule, les flacons de perfusion
- Perce les septa en caoutchouc sur le côté pour éviter toute obstruction par les particules de caoutchouc
- Dia. du raccord de tuyau de sortie, 5 mm
- Format : long
- Acier inoxydable
- Pour les tests d’ampoule, les flacons de perfusion
- Perce les septa en caoutchouc sur le côté pour éviter toute obstruction par les particules de caoutchouc
- Dia. du raccord de tuyau de sortie, 5 mm
- Format : court
Spécification
Spécification
| Jetable | Réutilisable |
| Type de filtre | Aiguille d’entrée |
| À utiliser avec (équipement) | Système de contrôle de stérilité réutilisable |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Stérilité | Non-sterile |
| Type | Aiguilles d’entrée longues |
| Diamètre (impériale) intérieur | 0,2 in |
| Diamètre (métrique) intérieur | 5 mm |