Learn More
Sartorius Système de contrôle de stérilité réutilisable : Manifolds
Code produit. 15912550 Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Nbre de positions:
3
6
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15912550
Marque: Sartorius 16826
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour une utilisation avec le système de contrôle de stérilité
Collecteur à six positions - 14-555-795
  • Prennent en charge les supports de filtres
  • À utiliser pour trois cycles avec deux milieux de culture ou deux cycles avec trois milieux de culture
  • Trois vannes pour chaque support de filtres
  • Raccord de tuyau souple pour raccord vers la pompe à vide
  • Dia. : 10 mm
  • L : 36 m
Collecteur à trois positions 14- -555-792
  • Prennent en charge les supports de filtres
  • À utiliser pour seul cycle avec deux ou trois milieux de culture
  • Trois vannes pour chaque support de filtres
  • Raccord de tuyau souple pour raccord vers la pompe à vide
  • Dia. : 10 mm
  • L : 36 m
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Acier inoxydable
Nbre de positions 3
Type 3-branch Manifold
Diamètre (métrique) intérieur 10 mm