Learn More
Sartorius Pompe universelle pour système de contrôle de stérilité Sterisart™
Code produit. 11775545 Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Poids (métrique):
13,5 kg
14,6 kg
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11775545
Marque: Sartorius 16419
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Pompe péristaltique pour le transfert d’échantillons et de milieux dans les systèmes Sterisart NF - Convient aux isolateurs
La nouvelle pompe universelle Sterisart™ est disponible en deux versions : version de base 16419 et version améliorée 16420 avec affichage et logiciel utilisateur. La pompe peut être utilisée dans des salles blanches, intégrée à des hottes ou installée au niveau de la surface de travail des isolateurs. Sa conception compacte et basse offre un encombrement réduit – Avantage crucial pour la plupart des paillasses et isolateurs de salles blanches.
  • Système fermé – Sans ventilation pour une sécurité accrue
  • Robuste et ne nécessite aucun entretien
  • Structure compacte et ergonomique
  • Conception modulaire
  • Pompe disponible avec logiciel spécifique (menus guidant l’opérateur ; toutes les séquences de processus peuvent être enregistrées ; reconnaissance de codes-barres)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Profondeur (impériale) extérieure 10,23 po
Profondeur (métrique) extérieure 26 cm
À utiliser avec (application) À utiliser dans des salles blanches, à intégrer dans des hottes ou à installer de façon contrepercée au niveau de la surface de travail des isolateurs
À utiliser avec (équipement) Sterisart Universal Pump
Hauteur (impériale) extérieure 8,26 in
Hauteur (métrique) extérieure 21 cm
Modèle Sterisart Universal
Poids (impériale) 29,76 lb
Poids (métrique) 13,5 kg
Débit 70 à 650 ml/min
Fréquence 50/60 Hz
Matériau Acier inoxydable, PVC, PET, silicone
Puissance 100 w
Largeur (impériale) extérieure 13,22 in
Stérilité Sterile
Largeur (métrique) extérieure 33,6 cm