Learn More
Sartorius Concentrateurs par centrifugation en PES Vivaspin™ 100; 100
Ultrafiltration sous pression
Marque:  Sartorius VC1002
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 10751733
  • 605.00€ / 10 pièces
En stock
Description
  • Pour la concentration d’échantillons jusqu’à 98 ml
    • Peut être utilisé dans une centrifugeuse ou pour la filtration sous pression
  • Associe la simplicité d’utilisation des dispositifs centrifuges à la flexibilité et au contrôle offerts par les cellules d’ultrafiltration sous pression
  • Facile à assembler
    • Ne nécessite aucune connexion de tubulure ni aucun mécanisme d’agitation
    • Peut être adapté à la disponibilité de l’équipement ou aux préférences spécifiques de l’utilisateur
  • Par souci de commodité, les unités sont simplement centrifugées dans une centrifugeuse à grande capacité (portoirs acceptant des flacons de 250 ml)
  • Pour un meilleur contrôle des procédés, la pression du gaz peut être associée à une agitation orbitale délicate
  • Pour la plus haute simplicité d’utilisation avec un minimum de besoins en équipement, le dispositif est mis sous pression, puis laissé sur une paillasse ou dans un réfrigérateur
  • Le concentrateur est doté d’une membrane verticale qui limite l’encrassement, tandis que la butée fixe intégrée de 350 μl empêche la concentration jusqu’à épuisement.
Caractéristiques :
  • Manipulation facile
  • Membrane en PES à débit élevé
  • Double membrane verticale pour une concentration ultrarapide
  • Haute récupération du rétentat (90 %)
  • Souplesse totale des procédés
  • Compatible avec les rotors libres
Spécification
Spécification
Oui
PES
20 à 98 ml
10 Paquets
Ultrafiltration centrifuge
10 000 Da