Learn More
Sartorius Concentrateurs par centrifugation en PES Vivacell™ 70
La simplicité des dispositifs de centrifugation associée au contrôle assuré par la filtration sous pression. Les concentrateurs centrifuges en PES Sartorius Vivacell 70 sont des ensembles d’ultrafiltration jetables dotés de la flexibilité de processus la plus élevée pour la concentration d’échantillons de 10 à 70 ml. Options disponibles pour une large gamme de seuils de rétention des molécules.
81.60€ - 332.36€
Spécification
Jetable | Oui |
---|---|
Matériau (membrane) | PES |
Matériau de boîtiers | PC |
Force max. | 75 psi |
Volume (métrique) | 10 to 70 mL |
Code produit | Marque | MWCO | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | MWCO | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10283521
|
Sartorius
VS6001 |
10,000 d | 2/boîte | ||||||
10759571
|
Sartorius
VS6002 |
10,000 d | 10/boîte | ||||||
10410093
|
Sartorius
VS6011 |
5,000 d | 2/boîte | ||||||
10079470
|
Sartorius
VS6012 |
5,000 d | 10/boîte | ||||||
10273761
|
Sartorius
VS6021 |
30,000 d | 2/boîte | ||||||
10739191
|
Sartorius
VS6022 |
30,000 d | 10/boîte | ||||||
10100711
|
Sartorius
VS6031 |
50,000 d | 2/boîte | ||||||
10769571
|
Sartorius
VS6041 |
100,000 d | 2/boîte | ||||||
10602622
|
Sartorius
VS6032 |
50,000 d | 10/boîte | ||||||
10479702
|
Sartorius
VS6042 |
100,000 d | 10/boîte | ||||||
10469512
|
Sartorius
VS6072 |
0.2 μm | 10/boîte | ||||||
10120711
|
Sartorius
VS6071 |
0.2 μm | 2/boîte | ||||||
Description
Conçus pour des concentrations ultra-rapides- Possèdent une membrane verticale qui limite l’encrassement
- La butée fixe intégrée de 150 μl empêche la concentration jusqu’à sécheresse.
- Membrane en PES à débit élevé
- Taux élevé de récupération du rétentat > 90 %
- Ensemble d’ultrafiltration facile à monter et jetable
- Ne requièrent aucun raccordement de tubulure ni mécanisme d’agitation
- Peuvent s’adapter aux équipements disponibles ou à certaines préférences de l’utilisateur
- Compatibilité universelle avec les rotors
- Par souci de commodité, les ensembles sont simplement centrifugés dans une centrifugeuse à grande capacité (support acceptant des flacons de 250 ml)
- Pour une concentration plus rapide, l’appareil peut être mis sous pression avec de l’air ou du gaz inerte avant centrifugation
- Pour un meilleur contrôle des processus, la pression du gaz peut être combinée à une agitation orbitale délicate.
- Pour une simplicité maximale, l’appareil est mis sous pression et peut être laissé sur une paillasse ou dans un réfrigérateur.
Spécification
Oui | |
PC | |
10 to 70 mL |
PES | |
75 psi |